Orders LinkContactUsLinkComponent
Probes for precision digital thermometer
Leverandør:   Amarell
Probes for precision digital thermometer
Leverandør:  Amarell
Certifikater
Probes for precision digital thermometer
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Precise Pt 100 class A probe of stainless steel, PVC-cable.
Product Family Options
Produktinformation
  • Nøjagtighed
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • AMARE910650
    Immersion Probe, ad 20 th
    Immersion Probe, ad 20 th
    ±0,3 °C or 0,5% of range
    3,0×105 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr512.00
    kr512.00
    1 * 1 Items
       kr512.00
  • AMARE910652
    Piercing Probe, ad 20 th
    Piercing Probe, ad 20 th
    ±0,3 °C or 0,5% of range
    3,0×105 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr523.00
    kr523.00
    1 * 1 Items
       kr523.00
  • AMARE910654
    Air Probe, ad 20 th
    Air Probe, ad 20 th
    ±0,3 °C or 0,5% of range
    3,0×105 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr590.00
    kr590.00
    1 * 1 Items
       kr590.00
  • AMARE910656
    Surface Probe, ad 20 th
    Surface Probe, ad 20 th
    ±0,3 °C or 0,5% of range
    8,0×105 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr656.00
    kr656.00
    1 * 1 Items
       kr656.00