Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks with joint, quartz
Erlenmeyer flasks with joint, quartz
Erlenmeyer flasks with joint, quartz
Certifikater
Erlenmeyer flasks with joint, quartz
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of quartz glass, clear, for application temperature up to 1050 °C.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    80 mm
    54 mm
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.630,00 kr
    4.630,00 kr
    1 * 1 Items
       4.630,00 kr
  • 100 ml
    100 mm
    63 mm
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.710,00 kr
    5.710,00 kr
    1 * 1 Items
       5.710,00 kr
  • 250 ml
    140 mm
    84 mm
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.990,00 kr
    6.990,00 kr
    1 * 1 Items
       6.990,00 kr
  • 500 ml
    180 mm
    96 mm
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.900,00 kr
    10.900,00 kr
    1 * 1 Items
       10.900,00 kr