Orders LinkContactUsLinkComponent
Gemfibrozil 98%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Gemfibrozil 98%
Certifikater
Gemfibrozil 98%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  CI-719
  • CAS nummer:25812-30-0
  • Formel:C₁₅H₂₂O₃
  • MDL nummer:MFCD00079335
  • Molecular Weight:250.34 g/mol
  • Smeltende Pt:60…61 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    58 to 63 °C
  • Water:
    ≤0.25 %
  • HPLC:
    ≥97.5 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 557,00 kr
    557,00 kr
    1 * 5 g
       557,00 kr
  • Glass bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 2.110,00 kr
    2.110,00 kr
    1 * 25 g
       2.110,00 kr