Orders LinkContactUsLinkComponent
Konduktivitetsceller
Konduktivitetsceller
Leverandør:  Mettler - Toledo
Certifikater
Konduktivitetsceller
Konduktivitetsceller
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These conductivity probes with integrated temperature sensor (NTC 30 kΩ) are suitable for different sample types. They all provide automatic temperature compensation.
Suitable for:
InLab 710/InLab 720/InLab 725: SevenEasy™, SevenMulti™, FiveEasy™, FiveGo™
InLab 731/InLab 741: SevenExcellence™, SevenCompact™
InLab 737/InLab 738: SevenGo Duo™ SG23, SevenGo Duo pro™ SG78
InLab 742: SevenGo™ SG3, SevenGo pro™ SG7
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Konduktivitet
    Cellekonstant
    Temperatur
    Materiale
    Ø×L
    Tilslutning
    Tilgængelighed
    Price
  • 663-0267
    Conductivity cell LE740, 2 poles
    Conductivity cell LE740, 2 poles
    LE740 (2 poles)
    0,01 - 500 µS/cm
    0,08 cm-1
    0...+60 °C
    PVC
    12×120 mm
    Mini DIN, 1 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.320,00 kr
    3.320,00 kr
    1 * 1 Items
       3.320,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0267
  • 663-0061
    Conductivity cell InLab® 710 (4 poles)
    Conductivity cell InLab® 710 (4 poles)
    InLab® 710 (4 poles)
    0,01 - 500 mS/cm
    0,80 cm-1
    0...+100 °C
    Glas
    12×120 mm
    Mini-DIN, 1 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 1 Items
       4.370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0061
  • 662-2814
    Conductivity cell InLab® 720 (2 poles)
    Conductivity cell InLab® 720 (2 poles)
    InLab® 720 (2 poles)
    0,1 - 500 µS/cm
    0,06 cm-1
    0...+100 °C
    Glas
    12×120 mm
    Mini-DIN, 1 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.450,00 kr
    4.450,00 kr
    1 * 1 Items
       4.450,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    662-2814
  • 663-0266
    Conductivity cell InLab® 725 (2 poles)
    Conductivity cell InLab® 725 (2 poles)
    InLab® 725 (2 poles)
    0,1 - 500 µS/cm
    0,1 cm-1
    0...+100 °C
    Glas
    12×120 mm
    Mini-DIN, 1 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.290,00 kr
    5.290,00 kr
    1 * 1 Items
       5.290,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0266
  • 663-0148
    Conductivity cell InLab® 731 (4 poler)
    Conductivity cell InLab® 731 (4 poler)
    InLab® 731 (4 poler)
    0,01 - 1000 mS/cm
    0,57 cm-1
    0...+100 °C
    Epoxy/grafit
    12×120 mm
    Mini-DIN, 1,2 m kabel
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.240,00 kr
    5.240,00 kr
    1 * 1 Items
       5.240,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0148
  • 663-1001
    Conductivity cell InLab® 731 (4 poles)
    Conductivity cell InLab® 731 (4 poles)
    InLab® 731 (4 poles)
    0,01 - 1000 mS/cm
    0,57 cm-1
    0...+100 °C
    Epoxy/grafit
    12×120 mm
    Mini-DIN, 2 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.560,00 kr
    5.560,00 kr
    1 * 1 Items
       5.560,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-1001
  • 663-0150
    Conductivity cell InLab® 738 (4 poler)
    Conductivity cell InLab® 738 (4 poler)
    InLab® 738 (4 poler)
    0,01 - 1000  mS/cm
    0,57 cm-1
    0...+100 °C
    Epoxy
    12×120 mm
    LTW, 1,8 m kabel
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.690,00 kr
    5.690,00 kr
    1 * 1 Items
       5.690,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0150
  • 663-0271
    Conductivity/temperature cell InLab® 738-5 (4 poles)
    Conductivity/temperature cell InLab® 738-5 (4 poles)
    InLab® 738-5 (4 poles)
    0,01 - 1000 mS/cm
    0,57 cm-1
    0...+100 °C
    Epoxy
    12×120 mm
    LTW, 5 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.050,00 kr
    6.050,00 kr
    1 * 1 Items
       6.050,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0271
  • 663-0272
    Conductivity/temperature cell InLab® 738 (4 poles)
    Conductivity/temperature cell InLab® 738 (4 poles)
    InLab® 738-10 (4 poles)
    0,01 - 1000 mS/cm
    0,57 cm-1
    0...+100 °C
    Epoxy
    12×120 mm
    LTW, 10 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.450,00 kr
    6.450,00 kr
    1 * 1 Items
       6.450,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0272
  • 663-0149
    Conductivity cell InLab® 741 (2 stålpoler)
    Conductivity cell InLab® 741 (2 stålpoler)
    InLab® 741 (2 stålpoler)
    0,001 - 500 µS/cm
    0,105 cm-1
    0...+100 °C
    Rustfrit stål
    12×120 mm
    Mini-DIN, 1,2 m kabel
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.350,00 kr
    7.350,00 kr
    1 * 1 Items
       7.350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0149
  • 663-0310
    Conductivity cell InLab® 741 (2 steel poles)
    Conductivity cell InLab® 741 (2 steel poles)
    InLab® 741 (2 steel poles)
    0,001 - 500 µS/cm
    0,105 cm-1
    0...+100 °C
    Rustfrit stål
    12×120 mm
    Mini-DIN, 5 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.750,00 kr
    7.750,00 kr
    1 * 1 Items
       7.750,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0310
  • 663-0273
    Conductivity/temperature cell InLab® 742 (2 poles)
    Conductivity/temperature cell InLab® 742 (2 poles)
    InLab® 742 (2 poles)
    0,001 - 500 µS/cm
    0,105 cm-1
    0...+100 °C
    Rustfrit stål
    12×120 mm
    LTW, 1,8 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.390,00 kr
    7.390,00 kr
    1 * 1 Items
       7.390,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0273
  • 663-0274
    Conductivity/temperature cell InLab® 742 (2 poles)
    Conductivity/temperature cell InLab® 742 (2 poles)
    InLab® 742 (2 poles)
    0,001 - 500 µS/cm
    0,105 cm-1
    0...+100 °C
    Rustfrit stål
    12×120 mm
    LTW, 5 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.930,00 kr
    7.930,00 kr
    1 * 1 Items
       7.930,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0274
  • 663-0231
    Conductivity cell InLab® 751-4 mm (2 poles)
    Conductivity cell InLab® 751-4 mm (2 poles)
    InLab® 751-4 mm (2 poles)
    10 μS/cm - 100 mS/cm
    1,0 cm-1
    0...+100 °C
    Glas
    4×120 mm
    Mini-DIN, 1 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.850,00 kr
    6.850,00 kr
    1 * 1 Items
       6.850,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0231
  • 663-0232
    Conductivity cell InLab® 752-6 mm (2 poles)
    Conductivity cell InLab® 752-6 mm (2 poles)
    InLab® 752-6 mm (2 poles)
    10 μS/cm - 112 mS/cm
    1,0 cm-1
    0...+100 °C
    Glas
    6×180 mm
    Mini-DIN, 1 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.450,00 kr
    6.450,00 kr
    1 * 1 Items
       6.450,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0232