Hydrogengeneratorer, Parker Domnick Hunter
Om denne vare
Parker Domnick Hunter hydrogen generators produce a continuous flow of pure hydrogen from deionised water. These hydrogen generators provide a safe and hassle-free alternative to high pressure gas cylinders. Hydrogen is only generated on demand at low pressure and the volume of stored gas is minimal.
- Automatisk detektion af hydrogen-lækage
- Patenteret syvtrins eksplosionsbeskyttelsessystem
- Kontinuerlig overvågning af 'vitale parametre'
- Styreenhed, som er nem at betjene og visuelle og akustiske alarmer
- Største vandtank/valgfri automatisk vandopfyldning
- Valgfri fjernstyring og overvågning
Generatorerne er ideelle som gasforsyning til alle kendte forbrændingsdetektorer, der anvendes som standard i GC, og de kan også anvendes som hydrogenforsyning til GC- bæregas-applikationer og som ELCD- reaktionsggas.
Vi anbefaler præventive vedligeholdelsessæt for at sikre optimal ydelse og lang levetid for H-seriens hydrogengeneratorer.
Kontakt Avantor for installation og service krav.
Contact VWR for your installation and service requirements.
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Parker Domnick Hunter hydrogen generators produce a continuous flow of pure hydrogen from deionised water. These hydrogen generators provide a safe and hassle-free alternative to high pressure gas cylinders. Hydrogen is only generated on demand at low pressure and the volume of stored gas is minimal.
- Automatisk detektion af hydrogen-lækage
- Patenteret syvtrins eksplosionsbeskyttelsessystem
- Kontinuerlig overvågning af 'vitale parametre'
- Styreenhed, som er nem at betjene og visuelle og akustiske alarmer
- Største vandtank/valgfri automatisk vandopfyldning
- Valgfri fjernstyring og overvågning
Generatorerne er ideelle som gasforsyning til alle kendte forbrændingsdetektorer, der anvendes som standard i GC, og de kan også anvendes som hydrogenforsyning til GC- bæregas-applikationer og som ELCD- reaktionsggas.
Vi anbefaler præventive vedligeholdelsessæt for at sikre optimal ydelse og lang levetid for H-seriens hydrogengeneratorer.
Kontakt Avantor for installation og service krav.
Contact VWR for your installation and service requirements.
Product Family Options
Ultrahøj renhed: 99,9999% H₂; 0,69 - 6,89 bar for GC bæregas-applikationer
Produktinformation
- ModelFlowhastighedB×D×HTilgængelighedPrice
- 20H-MD160 ml/min342×470×456 mmDiscontinued-