Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrogengeneratorer, Parker Domnick Hunter
Hydrogengeneratorer, Parker Domnick Hunter
Leverandør:   DOMNICK HUNTER
Hydrogengeneratorer, Parker Domnick Hunter
Leverandør:  DOMNICK HUNTER
Certifikater
Hydrogengeneratorer, Parker Domnick Hunter
Hydrogengeneratorer, Parker Domnick Hunter
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Parker Domnick Hunter hydrogen generators produce a continuous flow of pure hydrogen from deionised water. These hydrogen generators provide a safe and hassle-free alternative to high pressure gas cylinders. Hydrogen is only generated on demand at low pressure and the volume of stored gas is minimal.
  • Automatisk detektion af hydrogen-lækage
  • Patenteret syvtrins eksplosionsbeskyttelsessystem
  • Kontinuerlig overvågning af 'vitale parametre'
  • Styreenhed, som er nem at betjene og visuelle og akustiske alarmer
  • Største vandtank/valgfri automatisk vandopfyldning
  • Valgfri fjernstyring og overvågning
Generatorerne er ideelle som gasforsyning til alle kendte forbrændingsdetektorer, der anvendes som standard i GC, og de kan også anvendes som hydrogenforsyning til GC- bæregas-applikationer og som ELCD- reaktionsggas.
Vi anbefaler præventive vedligeholdelsessæt for at sikre optimal ydelse og lang levetid for H-seriens hydrogengeneratorer.
Kontakt Avantor for installation og service krav.
Contact VWR for your installation and service requirements.
Product Family Options
Ultrahøj renhed: 99,9999% H₂; 0,69 - 6,89 bar for GC bæregas-applikationer
Produktinformation
  • Model
    Flowhastighed
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 20H-MD
    160 ml/min
    342×470×456 mm
    Discontinued
  • 110H-MDCARRIER
    1100 ml/min
    342×470×456 mm