Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparative sorbents, LiChroprep®
Preparative sorbents, LiChroprep®
Preparative sorbents, LiChroprep®
Certifikater
Preparative sorbents, LiChroprep®
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
LiChroprep® is a proven, highly successful packing material providing fast, effective and reproducible separations.
  • Reproducible homogeneous silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Excellent selectivity and efficiency
  • Large number of applications
  • Large batch size
  • Comprehensive regulatory documents are available
LiChroprep® is one of the most successful and reliable sorbents used in HPLC and medium pressure chromatography.
Product Family Options
Produktinformation
  • Partikelstørrelse
    Porestørrelse
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 1.09303.0100
    LiChroprep® RP-18
    LiChroprep® RP-18
    25 - 40 µm
    04
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 5.650,00 kr
    5.650,00 kr
    1 * 100 g
       5.650,00 kr
  • 1.09303.0500
    LiChroprep® RP-18
    LiChroprep® RP-18
    25 - 40 µm
    05
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 19.270,00 kr
    19.270,00 kr
    1 * 500 g
       19.270,00 kr
  • LiChroprep® Si 60
    15 - 25 µm
    14
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 5.560,00 kr
    5.560,00 kr
    1 * 1 kg
       5.560,00 kr
  • 1.09336.9025
    LiChroprep® Si 60
    LiChroprep® Si 60
    15 - 25 µm
    13
    25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
  • 1.09362.1000
    LiChroprep® RP-8
    LiChroprep® RP-8
    40 - 63 µm
    12
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 61.640,00 kr
    61.640,00 kr
    1 * 1 kg
       61.640,00 kr
  • 1.09390.1000
    LiChroprep®Si 60
    LiChroprep®Si 60
    25 - 40 µm
    15
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 2.990,00 kr
    2.990,00 kr
    1 * 1 kg
       2.990,00 kr
  • 1.13900.0250
    LiChroprep® RP-18
    LiChroprep® RP-18
    40 - 63 µm
    08
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 14.900,00 kr
    14.900,00 kr
    1 * 250 g
       14.900,00 kr
  • LiChroprep® RP-18
    40 - 63 µm
    09
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 39.820,00 kr
    39.820,00 kr
    1 * 1 kg
       39.820,00 kr
  • 1.13901.0500
    LiChroprep® RP-18
    LiChroprep® RP-18
    15 - 25 µm
    02
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 24.870,00 kr
    24.870,00 kr
    1 * 500 g
       24.870,00 kr
  • 1.13905.0250
    LiChroprep® Si 60
    LiChroprep® Si 60
    40 - 63 µm
    16
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 250 g
       1.700,00 kr
  • 1.13905.1000
    LiChroprep® Si 60
    LiChroprep® Si 60
    40 - 63 µm
    17
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 3.340,00 kr
    3.340,00 kr
    1 * 1 kg
       3.340,00 kr
  • 1.09303.9025
    LiChroprep® RP-18
    LiChroprep® RP-18
    25 - 40 µm
    07
    25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
  • 1.09303.5000
    LiChroprep® RP-18
    LiChroprep® RP-18
    25 - 40 µm
    06
    5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
  • 1.13900.9025
    LiChroprep® RP-18
    LiChroprep® RP-18
    40 - 63 µm
    10
    25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
  • 1.13901.9010
    LiChroprep® RP-18
    LiChroprep® RP-18
    15 - 25 µm
    03
    10 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg