Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Premium Plus, Slide Boxes
VWR® Premium Plus, Slide Boxes
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Premium Plus, Slide Boxes
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR® Premium Plus, Slide Boxes
VWR® Premium Plus, Slide Boxes
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These slide boxes feature multiple labelling areas, and an index card can be used as the lid is transparent.
  • Slide rail design ensures a secure fit
  • Central numbering grid for slide organisation and easy viewing
  • Plastic design eliminates potential rusting of metal parts
  • Sliding lock provides secure storage
  • Hinged lid smoothly opens 180°, sits flat on surface preventing misplacement
  • EVA foam lines the bottom of the box
Product Family Options
Inventory card
Produktinformation
  • Farve
    Materiale
    Antal objektglas
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 631-1248
    Replacement inventory cards
    Replacement inventory cards
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 238,00 kr
    238,00 kr
    1 * 10 Items
       238,00 kr
Produktinformation
  • Farve
    Materiale
    Antal objektglas
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 631-1242
    Slide boxes, Premium Plus
    Slide boxes, Premium Plus
    blå
    PP
    100
    195×207×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 5 Items
       725,00 kr
  • 631-1243
    Slide boxes, Premium Plus
    Slide boxes, Premium Plus
    orange
    PP
    100
    195×207×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 5 Items
       725,00 kr
  • 631-1244
    Slide boxes, Premium Plus
    Slide boxes, Premium Plus
    grøn
    PP
    100
    195×207×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 5 Items
       725,00 kr
  • 631-1245
    Slide boxes, Premium Plus
    Slide boxes, Premium Plus
    rød
    PP
    100
    195×207×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 5 Items
       725,00 kr
  • 631-1246
    Slide boxes, Premium Plus
    Slide boxes, Premium Plus
    lilla
    PP
    100
    195×207×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 5 Items
       725,00 kr
  • 631-1247
    Slide boxes, Premium Plus
    Slide boxes, Premium Plus
    Assorterede
    PP
    100
    195×207×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 5 Items
       725,00 kr