Orders LinkContactUsLinkComponent
Reagents for chromium determination using Lovibond® MD photometers
Reagents for chromium determination using Lovibond® MD photometers
Leverandør:   Lovibond
Reagents for chromium determination using Lovibond® MD photometers
Leverandør:  Lovibond
Certifikater
Reagents for chromium determination using Lovibond® MD photometers
Reagents for chromium determination using Lovibond® MD photometers
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Kemisk metode
    Til enhed
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • LOVI537300
    Persulphate reagent for chromium (powder pack)
    Persulphate reagent for chromium (powder pack)
    0,02 – 2 mg/l Cr
    1,5-diphenylcarbazide
    MD600, MD610
    100 Tests
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 829,00 kr
    829,00 kr
    1 * 1 Each
       829,00 kr
  • LOVI537310
    Chromium hexavalent (powder pack)
    Chromium hexavalent (powder pack)
    0,02 – 2 mg/l Cr
    1,5-diphenylcarbazide
    MD600, MD610
    100 Tests
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 406,00 kr
    406,00 kr
    1 * 1 Each
       406,00 kr