Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass wool
Glass wool
Leverandør:   MACHEREY-NAGEL
Glass wool
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Certifikater
Glass wool
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • MANA706201
    Glass wool, long fibers, DMCS treated, for packed GC columns
    Glass wool, long fibers, DMCS treated, for packed GC columns
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 1.020,00 kr
    1.020,00 kr
    1 * 50 g
       1.020,00 kr
  • MANA718002
    Glass fiber wadding, silanized
    Glass fiber wadding, silanized
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 386,00 kr
    386,00 kr
    1 * 25 g
       386,00 kr
  • MANA718587
    Quartz wool, very fine fibers
    Quartz wool, very fine fibers
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 643,00 kr
    643,00 kr
    1 * 25 g
       643,00 kr