ContactUsLinkComponent
Vydac 238MS C18, HPLC columns
Vydac 238MS C18, HPLC columns
Leverandør:  Avantor
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
undefined
Vydac 238MS C18, HPLC columns
Leverandør:  Avantor
   Bæredygtige muligheder
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 238GK54MS/N
  • 238MS5.310
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Kulstofbelastning:
  • 4%
  • Endcapped:
  • Ja
  • USP code:
  • L1
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)