Vydac 208TP C8, HPLC columns
: Avantor
Vydac TP was the first range of wide pore media phases developed in the Vydac range and became the industry standard for peptide and protein separations. The large pores of the 300 Å TP silica give polypeptide molecules complete access to the interior of the silica pores.
- Long column lifetime and negligible phase leaching
- Reliable protein purifications, scalable from analytical to preparative scale
- Referenced in a large number of patents and publications
208TP C8 is less hydrophobic than C18TP and is recommended for the analysis of peptides, 10 – 20K MW.
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
- Catalog No:
- 208GK104/N
- 554-7581
- 208TP52
- 208GK52/N
- 208TP101510
- 208FSK510
- 208TP5415
- 208GCC1210
- 208GK54/N
- 208TP510
- 208FSK1210
- 208GD104/N
- 208TP152022
- 208GD34/N
- 208GD52/N
- 208TP5210
- 208GD54/N
- 208TP5215
- 208TP1010
- 208TP1022
- 208GK34/N
- 208GCC1010
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Kulstofbelastning:
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- USP code:
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- Miljøcertificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Frequently Bought Together