Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
Leverandør:   BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Leverandør:  BURKLE
Certifikater
Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The DispoDipper are designed for the sampling and subsequent transport of samples.
  • Production and packaging according to cleanroom class 7
  • Prevents cross-contamination or sample impurities
  • Optionally sterilised by gamma rays (SteriPlast®)
Suitable for applications in food, animal feed and pharmaceutical industries.
Certifications: EU food requirements and FDA regulations.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Længde
    Ø
    Steril
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • 331-0313
    DispoDipper
    DispoDipper
    LaboPlast® PP
    417 mm
    40 mm
    -
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - kr296.00
    kr296.00
    1 * 20 Items
       kr296.00
  • 331-0314
    DispoDipper
    DispoDipper
    SteriPlast® PP
    417 mm
    40 mm
    +
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - kr382.00
    kr382.00
    1 * 20 Items
       kr382.00
  • 216-2206
    DispoDipper
    DispoDipper
    LaboPlast® PP
    415 mm
    40 mm
    -
    100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - kr426.00
    kr426.00
    1 * 20 Items
       kr426.00
  • DispoDipper
    SteriPlast® PP
    415 mm
    53 mm
    +
    100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - kr543.00
    kr543.00
    1 * 20 Items
       kr543.00
  • 216-2208
    DispoDipper
    DispoDipper
    LaboPlast® PP
    429 mm
    53 mm
    -
    250 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - kr483.00
    kr483.00
    1 * 20 Items
       kr483.00
  • DispoDipper
    SteriPlast® PP
    429 mm
    53 mm
    +
    250 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - kr615.00
    kr615.00
    1 * 20 Items
       kr615.00