Accessories for GenePix® 4100A
Leverandør: Molecular Devices
Gå til:
Om denne vare
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
- TilgængelighedPrice
- MLDV1-2300-0744Green laser kit, 532 nm
- MLDV1-4040-0013Red laser kit, 635 nm