Avantor® Genesis, HPLC Columns, C8
: Avantor
Avantor® Genesis phases are based on high purity metal-free spherical silica. They are suitable for the analysis of a wide range of analytes.
- Excellent peak shape and efficiency
- Long column life
Avantor® Genesis phases are based on high purity metal-free spherical silica. They are suitable for the analysis of a wide range of analytes.
- Excellent peak shape and efficiency
- Long column life
- Catalog No:
- FK5962E
- HICHGEN-4C8-125DF
- FM10962E
- FM15962E
- GEN-5C8-150D
- GEN-5C8-250D
- FM25962E
- FH1962-2/N
- FK25964E
- FM5964
- FM25964E
- Beskrivelse:
- C8
- C8
- C8
- C8
- C8
- C8
- C8
- C8
- C8 EC
- C8 EC
- C8 EC
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Kulstofbelastning:
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- Endcapped:
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ja
- Ja
- Ja
- pH-område:
- 1 - 10
- 1 - 10
- 1 - 10
- 1 - 10
- 1 - 10
- 1 - 10
- 1 - 10
- 1 - 10
- 1 - 10
- 1 - 10
- 1 - 10
- Surface area:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- USP code:
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- Miljøcertificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Product Family Options
- Kolonne formFaseKolonnematerialePorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.LængdePakkemateriale
- AnalytiskC8Rustfrit stål120 Å4 µm2,10 mm50 mmSilica1 * 1 Items6.890,00 kr
Specifications
Cat. No.FK5962EBeskrivelseC8Environmentally PreferableKulstofbelastning11%EndcappedIngenpH-område1 - 10Surface area300 m²/gUSP codeL7Miljøcertificering - AnalytiskC8Rustfrit stål120 Å4 µm4,00 mm125 mmSilica1 * 1 Items9.100,00 kr
Specifications
Cat. No.HICHGEN-4C8-125DFBeskrivelseC8Environmentally PreferableKulstofbelastning11%EndcappedIngenpH-område1 - 10Surface area300 m²/gUSP codeL7Miljøcertificering - AnalytiskC8Rustfrit stål120 Å4 µm4,60 mm100 mmSilica1 * 1 Items6.070,00 kr
Specifications
Cat. No.FM10962EBeskrivelseC8Environmentally PreferableKulstofbelastning11%EndcappedIngenpH-område1 - 10Surface area300 m²/gUSP codeL7Miljøcertificering - AnalytiskC8Rustfrit stål120 Å4 µm4,60 mm150 mmSilica1 * 1 Items6.990,00 kr
Specifications
Cat. No.FM15962EBeskrivelseC8Environmentally PreferableKulstofbelastning11%EndcappedIngenpH-område1 - 10Surface area300 m²/gUSP codeL7Miljøcertificering Specifications
Cat. No.GEN-5C8-150DBeskrivelseC8Environmentally PreferableKulstofbelastning11%EndcappedIngenpH-område1 - 10Surface area300 m²/gUSP codeL7Miljøcertificering- AnalytiskC8Rustfrit stål120 Å5 µm4,60 mm250 mmSilica1 * 1 Items9.100,00 kr
Specifications
Cat. No.GEN-5C8-250DBeskrivelseC8Environmentally PreferableKulstofbelastning11%EndcappedIngenpH-område1 - 10Surface area300 m²/gUSP codeL7Miljøcertificering - AnalytiskC8Rustfrit stål120 Å4 µm4,60 mm250 mmSilica1 * 1 Items9.100,00 kr
Specifications
Cat. No.FM25962EBeskrivelseC8Environmentally PreferableKulstofbelastning11%EndcappedIngenpH-område1 - 10Surface area300 m²/gUSP codeL7Miljøcertificering Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.FK25964EBeskrivelseC8 ECEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningKulstofbelastning11%EndcappedJapH-område1 - 10Surface area300 m²/gUSP codeL7MiljøcertificeringISO 14001:2015 (530840 UM15)Lav fremstillingspåvirkning - AnalytiskC8 ECRustfrit stål120 Å4 µm4,60 mm50 mmSilica1 * 1 Items5.050,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.FM5964BeskrivelseC8 ECEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningKulstofbelastning11%EndcappedJapH-område1 - 10Surface area300 m²/gUSP codeL7MiljøcertificeringISO 14001:2015 (530840 UM15)Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.FM25964EBeskrivelseC8 ECEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningKulstofbelastning11%EndcappedJapH-område1 - 10Surface area300 m²/gUSP codeL7MiljøcertificeringISO 14001:2015 (530840 UM15)Lav fremstillingspåvirkning
Guard cartridges
- Kolonne formFaseKolonnematerialePorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.LængdePakkemateriale
- BeskyttelsespatronC8Rustfrit stål120 Å4 µmSilica1 * 3 Items2.610,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.FH1962-2/NBeskrivelseC8Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningKulstofbelastning11%EndcappedIngenpH-område1 - 10Surface area300 m²/gUSP codeL7MiljøcertificeringISO 14001:2015 (530840 UM15)Lav fremstillingspåvirkning