Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Leverandør:  Honeywell Chemicals
Certifikater
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
20 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    Farve
    Referencetemperatur
    Pakning
    Pk Info
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 4,00
    rød
    20 °C
    Plastic bottle
    0,5 L
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 324,00 kr
    324,00 kr
    1 * 500 mL
       324,00 kr
  • 4,00
    rød
    20 °C
    Plastic bottle
    6×0,5 L
    3.000 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.000 mL
    1 * 3.000 mL - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 3.000 mL
       1.700,00 kr
  • 4,00
    rød
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 619,00 kr
    619,00 kr
    1 * 1 L
       619,00 kr
  • 4,00
    rød
    20 °C
    Plastic bottle
    6×1 L
    6 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 L
    1 * 6 L - 3.240,00 kr
    3.240,00 kr
    1 * 6 L
       3.240,00 kr
  • 4,00
    rød
    20 °C
    VOLPAK container
    5 L
    5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 927,00 kr
    927,00 kr
    1 * 5 L
       927,00 kr
  • 4,00
    rød
    20 °C
    VOLPAK container
    10 L
    10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 2.270,00 kr
    2.270,00 kr
    1 * 10 L
       2.270,00 kr
  • 7,00
    grøn
    20 °C
    Plastic bottle
    0,5 L
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 336,00 kr
    336,00 kr
    1 * 500 mL
       336,00 kr
  • 7,00
    grøn
    20 °C
    Plastic bottle
    6×0,5 L
    3.000 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.000 mL
    1 * 3.000 mL - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 3.000 mL
       1.760,00 kr
  • 7,00
    grøn
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 624,00 kr
    624,00 kr
    1 * 1 L
       624,00 kr
  • 7,00
    grøn
    20 °C
    Plastic bottle
    6×1 L
    6 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 L
    1 * 6 L - 3.270,00 kr
    3.270,00 kr
    1 * 6 L
       3.270,00 kr
  • 7,00
    grøn
    20 °C
    VOLPAK container
    5 L
    5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 933,00 kr
    933,00 kr
    1 * 5 L
       933,00 kr
  • 7,00
    grøn
    20 °C
    VOLPAK container
    10 L
    10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 2.280,00 kr
    2.280,00 kr
    1 * 10 L
       2.280,00 kr
  • 9,00
    blå
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 622,00 kr
    622,00 kr
    1 * 1 L
       622,00 kr
  • 9,00
    blå
    20 °C
    Plastic bottle
    6×1 L
    6 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 L
    1 * 6 L - 3.240,00 kr
    3.240,00 kr
    1 * 6 L
       3.240,00 kr
  • 9,00
    blå
    20 °C
    VOLPAK container
    5 L
    5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 990,00 kr
    990,00 kr
    1 * 5 L
       990,00 kr
  • 10,00
    Violet
    20 °C
    Plastic bottle
    0,5 L
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 317,00 kr
    317,00 kr
    1 * 500 mL
       317,00 kr
  • 10,00
    Violet
    20 °C
    Plastic bottle
    6×0,5 L
    3.000 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.000 mL
    1 * 3.000 mL - 1.660,00 kr
    1.660,00 kr
    1 * 3.000 mL
       1.660,00 kr
  • 10,00
    Violet
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 567,00 kr
    567,00 kr
    1 * 1 L
       567,00 kr
  • 10,00
    Violet
    20 °C
    Plastic bottle
    6×1 L
    6 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 L
    1 * 6 L - 2.970,00 kr
    2.970,00 kr
    1 * 6 L
       2.970,00 kr
  • 10,00
    Violet
    20 °C
    VOLPAK container
    10 L
    10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 10 L
       1.920,00 kr