Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for comparators
Leverandør:   Lovibond
Accessories for comparators
Leverandør:  Lovibond
Certifikater
Accessories for comparators
Accessories for comparators
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
A wide range of test discs containing a series of graded glass filters, which have been pre-calibrated to give direct test readings. The unique feature of Lovibond® test discs is that they incorporate coloured glass filters which are colour stable and not affected by UV light or extreme environmental conditions.
  • Disc codes starting with 'N' are for use with the Nessleriser 2150
  • Disc codes starting with 'C' are for use with the Nessleriser 2250
  • All other discs are for use with the Comparator 2000+
Product Family Options
Produktinformation
  • Testmetode
    Kode
    Område
    Tilgængelighed
    Price
  • Chlorine
    3/2AB
    0,15-2,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.870,00 kr
    4.870,00 kr
    1 * 1 Items
       4.870,00 kr
  • Chlorine
    3/40F
    0,2-0,8 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Chlorine
    3/2APC
    1,0-5,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.870,00 kr
    4.870,00 kr
    1 * 1 Items
       4.870,00 kr
  • Chlorine
    3/40N
    1,1-2,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Chlorine
    3/2B
    1,2-2,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.870,00 kr
    4.870,00 kr
    1 * 1 Items
       4.870,00 kr
  • Chlorine
    3/40C
    1,5-3,5 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • Chlorine
    3/2APH
    2,0-10,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Iron
    3/144
    0,02-0,3 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • Manganese
    3/169
    0-4,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr