Streptomycin sulfat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Om denne vare
- CAS nummer:3810-74-0
- Formel:C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
- MDL nummer:MFCD00037023
- Molecular Weight:1457.4 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:3810-74-0
- Formel:C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
- MDL nummer:MFCD00037023
- Molecular Weight:1457.4 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Appearance:White to off-white Powder
- Loss on drying:≤7 %
- Sulfate (SO4):18.0 to 21.5