Orders LinkContactUsLinkComponent
Gentamicin sulfat
Gentamicin sulfat
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Gentamicin sulfat
Certifikater
Gentamicin sulfat
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
  • CAS nummer:1405-41-0
  • MDL nummer:MFCD00270181
  • Smeltende Pt:218…237 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Assay:
    ≥590 µg/mg (On dried basis)
  • Loss on drying:
    ≤18.0 % (Vacuum, 110°C, 3h)
  • Sulfated ash:
    ≤1.0 %
  • pH:
    3.5 to 5.5 (c=4, water)
  • Specific optical rotation:
    +107° to +121° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 333,00 kr
    333,00 kr
    1 * 1 g
       333,00 kr
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 881,00 kr
    881,00 kr
    1 * 5 g
       881,00 kr
  • Glass bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 3.030,00 kr
    3.030,00 kr
    1 * 25 g
       3.030,00 kr