Orders LinkContactUsLinkComponent
Assistent® Pipette Brushes
Assistent® Pipette Brushes
Assistent® Pipette Brushes
Certifikater
Assistent® Pipette Brushes
Assistent® Pipette Brushes
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
  • Galvanised wire handle
  • Available with natural or nylon bristles
Product Family Options
Produktinformation
  • Børstemateriale
    Børstehovedets længde
    Børstehoved Ø
    Handle material
    Samlet længde
    Trimminglængde
    Tilgængelighed
    Price
  • HECH42589001
    Pipette brush for 1 ml measuring pipettes
    Pipette brush for 1 ml measuring pipettes
    Hog bristle
    70 mm
    4 mm
    Wire
    410 mm
    70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 34,70 kr
    34,70 kr
    1 * 1 Items
       34,70 kr
  • HECH42589005
    Pipette brush for 5 ml measuring pipettes
    Pipette brush for 5 ml measuring pipettes
    Hog bristle
    75 mm
    8 mm
    Wire
    400 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 39,40 kr
    39,40 kr
    1 * 1 Items
       39,40 kr
  • HECH42589010
    Pipette brush for 10 ml measuring pipettes
    Pipette brush for 10 ml measuring pipettes
    Hog bristle
    100 mm
    12 mm
    Wire
    400 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 35,90 kr
    35,90 kr
    1 * 1 Items
       35,90 kr
  • HECH42588010
    Pipette brushes for measuring pipettes 1 - 10 ml
    Pipette brushes for measuring pipettes 1 - 10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 139,00 kr
    139,00 kr
    1 * 1 Each
       139,00 kr
  • HECH42589002
    Pipette brush for 2 ml measuring pipettes
    Pipette brush for 2 ml measuring pipettes
    Nylon
    75 mm
    4,5 mm
    Galvanised wire
    405 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 318,00 kr
    318,00 kr
    1 * 10 Items
       318,00 kr