Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenofibrate
Fenofibrate
Leverandør:   Cayman Chemical
Fenofibrate
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-propanoic acid, 1-methylethyl ester
Synonymer:  2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-(4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate
  • CAS nummer:49562-28-9
  • Formel:C₂₀H₂₁ClO₄
  • MDL nummer:MFCD00133314
  • Molecular Weight:360.83 g/mol
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Formula weight:
    360.8
  • Purity:
    ≥98%
  • Formulation:
    Crystalline solid
  • Storage temperature:
    -20°C
  • Stability:
    ≥ 2 years
  • λmax:
    287 nm
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 309,00 kr
    309,00 kr
    1 * 1 g
       309,00 kr
  • 5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 610,00 kr
    610,00 kr
    1 * 5 g
       610,00 kr
  • 10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 10 g
       1.070,00 kr
  • 50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 50 g
       4.530,00 kr