Organic reference standard, Triamcinolone, Ph.Eur., RS
Triamcinolone, Reference standard, Vial, 150 mg
Katalog # EDQMT1899990
Leverandør: EDQM
Organic reference standard, Triamcinolone, Ph.Eur., RS
Katalog # EDQMT1899990
Leverandør: EDQM
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
- In Monograph 1376
- Solubility in/miscible with DMSO and methanol
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Vial
- Pakn:150 mg
- Standard:Reference standard
- Beskrivelse:Triamcinolone
- Cat. No.:EDQMT1899990
- Beskrivelse:Triamcinolone
- CAS-nr:124-94-7
- Opbevaringstemperatur:Ambient
- Formel:C₂₁H₂₇FO₆