Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
Leverandør:   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Leverandør:  REAGECON
Certifikater
pH buffer solutions, colour coded
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
 : Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    pH nøjagtighed
    Farve
    Referencetemperatur
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 4,00
    ±0,01
    rød
    20 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 326,00 kr
    326,00 kr
    1 * 500 mL
       326,00 kr
  • 4,00
    ±0,01
    rød
    25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 336,00 kr
    336,00 kr
    1 * 500 mL
       336,00 kr
  • 4,00
    ±0,01
    rød
    20 °C
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 480,00 kr
    480,00 kr
    1 * 1 L
       480,00 kr
  • 4,00
    ±0,01
    rød
    25 °C
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 504,00 kr
    504,00 kr
    1 * 1 L
       504,00 kr
  • 4,00
    ±0,01
    rød
    20 °C
    5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 5 L
       1.440,00 kr
  • 7,00
    ±0,01
    gul
    20 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 326,00 kr
    326,00 kr
    1 * 500 mL
       326,00 kr
  • 7,00
    ±0,01
    gul
    25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 336,00 kr
    336,00 kr
    1 * 500 mL
       336,00 kr
  • 7,00
    ±0,01
    gul
    20 °C
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 480,00 kr
    480,00 kr
    1 * 1 L
       480,00 kr
  • 7,00
    ±0,01
    gul
    25 °C
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 504,00 kr
    504,00 kr
    1 * 1 L
       504,00 kr
  • 7,00
    ±0,01
    gul
    20 °C
    5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 5 L
       1.440,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    blå
    20 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 326,00 kr
    326,00 kr
    1 * 500 mL
       326,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    blå
    25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 336,00 kr
    336,00 kr
    1 * 500 mL
       336,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    blå
    20 °C
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 480,00 kr
    480,00 kr
    1 * 1 L
       480,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    blå
    25 °C
    1
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 504,00 kr
    504,00 kr
    1 * 1 Items
       504,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    blå
    20 °C
    5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 5 L
       1.440,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    blå
    25 °C
    5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1.510,00 kr
    1.510,00 kr
    1 * 5 L
       1.510,00 kr