ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima, HPLC Columns, Cyano
Avantor® Alltima, HPLC Columns, Cyano
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® Alltima, HPLC Columns, Cyano
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • HICH88189
  • HICH88191
  • HICH81189
  • HICH88180
  • HICH88182
  • 96084/N
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Surface area:
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)