pH electrode for general applications, gel-glass
Catalog # 620-4908
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Specifikationer
- Tilslutning:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Til:Applikationer med mindre strenge krav
- Model:Gel-Glass
- Materiale:Glas
- Seq:01
- Pakn:1
- pH:0 - 14
Specifikationer
Om denne vare
Gel-Glass is a maintenance-free combination electrode for everyday applications.
- Ag/AgCl reference system
- Cylindrical membrane