Orders LinkContactUsLinkComponent
Organic reference standards, Tobramycin, BP
Tobramycin, BP 333, Reference standard, 100 mg
  PROOBP333
Organic reference standards, Tobramycin, BP
  PROOBP333
 :  
Organic reference standards, Tobramycin, BP
Tobramycin, BP 333, Reference standard, 100 mg
 :  
3.220,00 kr
1 * 100 mg
  • Pakn:
    100 mg
  • Standard:
    Reference standard
  • Beskrivelse:
    Tobramycin, BP 333
  • Cat. No.:
    PROOBP333
  • Beskrivelse:
    Tobramycin
  • CAS-nr:
    32986-56-4
  • Formel:
    C₁₈H₃₇N₅O₉