Orders LinkContactUsLinkComponent
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Certifikater
Rods, ceramic, round, solid, AL23
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Product Family Options
0,6 mm Ø
Produktinformation
  • Udv.Ø
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,6 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mm
    1 * 100 mm
5,0 mm Ø
Produktinformation
  • Udv.Ø
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 5,0 mm
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 mm
    1 * 200 mm - 693,00 kr
    693,00 kr
    1 * 200 mm
       693,00 kr
  • 5,0 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mm
    1 * 250 mm - 881,00 kr
    881,00 kr
    1 * 250 mm
       881,00 kr
  • 5,0 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 300 mm
    1 * 300 mm - 910,00 kr
    910,00 kr
    1 * 300 mm
       910,00 kr
  • 5,0 mm
    600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 600 mm
    1 * 600 mm - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 600 mm
       1.560,00 kr
6,0 mm Ø
Produktinformation
  • Udv.Ø
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 6,0 mm
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 mm
    1 * 200 mm - 684,00 kr
    684,00 kr
    1 * 200 mm
       684,00 kr