Orders LinkContactUsLinkComponent
Cold resistant gloves, TempIce 700
Cold resistant gloves, TempIce 700
Leverandør:   MAPA
Cold resistant gloves, TempIce 700
Leverandør:  MAPA
Certifikater
Cold resistant gloves, TempIce 700
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These knitted gloves with insulating lining and Nitrile GRIP & PROOF coating on palm and fingertips provide protection in cold environment down to −10 °C while maintaining comfort, dexterity and flexibility.
  • Five times as durable as comparable standard gloves on the market
  • Excellent grip when handling wet parts
  • Stay dry when working in wet conditions
  • Washable (for five cleaning cycles)
  • Suitable for frozen, dry and some fatty foods use according to the European Directive CEE 1935/2004
Typical applications include: Order preparation, maintenance in wet or cold environments, construction materials handling, waste collection, catering services, public park maintenance, maintaining roads.
Certifications: EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X); ISO 13997: N (690g); Cat. II
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MAPA34700017
  • MAPA34700018
  • MAPA34700019
  • MAPA34700010
  • Model:
  • TempIce 700
  • TempIce 700
  • TempIce 700
  • TempIce 700
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Foringsmateriale:
  • Strikke
  • Strikke
  • Strikke
  • Strikke
  • Overflade:
  • 3/4 coating
  • 3/4 coating
  • 3/4 coating
  • 3/4 coating
  • Manchet:
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • Godkendt til fødevarekontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 7
    blå/sort
    240 - 270 mm
    1 pair/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 12 Par
       1.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34700017
    Model
    TempIce 700
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Strikke
    Overflade
    3/4 coating
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
  • 8
    blå/sort
    240 - 270 mm
    1 pair/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 12 Par
       1.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34700018
    Model
    TempIce 700
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Strikke
    Overflade
    3/4 coating
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
  • 9
    blå/sort
    240 - 270 mm
    1 pair/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 12 Par
       1.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34700019
    Model
    TempIce 700
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Strikke
    Overflade
    3/4 coating
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
  • 10
    blå/sort
    240 - 270 mm
    1 pair/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 12 Par
       1.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34700010
    Model
    TempIce 700
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Strikke
    Overflade
    3/4 coating
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
    Godkendt til fødevarekontakt
    +