Orders LinkContactUsLinkComponent
Dough scraper
Dough scraper
Leverandør:   KING DISPOSABLES
Dough scraper
Leverandør:  KING DISPOSABLES
Certifikater
Dough scraper
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These dough scrapers feature a white blade made from PE.
  • Spoons, scrapes, and spreads evenly
  • Commercial dishwasher safe
  • Large size perfect for professional kitchens
  • Blade seamlessly attached to handle to reduce dirt and bacteria build-up
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 260 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 84,20 kr
    84,20 kr
    1 * 1 Items
       84,20 kr
  • 360 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 87,40 kr
    87,40 kr
    1 * 1 Items
       87,40 kr
  • 410 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 130,00 kr
    130,00 kr
    1 * 1 Items
       130,00 kr