Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniakvand 14%, J.T.Baker®
370 lb
Katalog # 0889-15
Ætsende
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Avantor
Ammoniakvand 14%, J.T.Baker®
Katalog # 0889-15
Leverandør:  Avantor
CAS nummer:  1336-21-6
Ammoniakvand 14%, J.T.Baker®
Ammoniakvand 14%, J.T.Baker®
370 lb
CAS nummer:  1336-21-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 370 lb
Product Details & Documents
Synonymer:  Ammoniak
  • CAS nummer:1336-21-6
  • Formel:NH₃
  • MDL nummer:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • FN:2672
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
  • Appearance:
    Passes Test
  • Assay (as NH₃):
    11.2 - 16.8 %
Specifikationer
  • Pakn:
    370 lb
Specifikationer