Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone, J.T.Baker®
Acetone, J.T.Baker®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Avantor
Acetone, J.T.Baker®
Leverandør:  Avantor
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Acetone, J.T.Baker®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Propanon
  • CAS nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • FN:1090
  • ADR:3,II
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay (by GC):
    min. 99 %
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 3413.5000
  • 3413.9010
  • Environmentally Preferable:
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Miljøcertificering:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    3413.5000
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • 10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    3413.9010
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø