ContactUsLinkComponent
Membrane disc filters, Versapor® Acrylic Copolymer
Membrane disc filters, Versapor® Acrylic Copolymer
Certifikater
undefined
Membrane disc filters, Versapor® Acrylic Copolymer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 514-4207
  • 516-9020
  • 514-1220
  • 516-9018
  • 514-4208
  • 514-4210
  • 514-4209
  • 514-0749
  • 516-7890
  • 514-4203
  • 514-4214
  • 514-4204
  • 514-4205
  • 514-4206
  • 514-4215
  • Model:
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Versapor®
  • Tykkelse:
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • 94 µm
  • Flowhastighed for vand:
  • 315 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 75 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • -
  • 315 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 315 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 142 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 142 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 778 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 778 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 518 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 75 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 518 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 518 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 315 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 75 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • Max. temperature:
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C
  • 88 °C