Orders LinkContactUsLinkComponent
Celledyrkningskamre, Corning® CellSTACK®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Corning
Celledyrkningskamre, Corning® CellSTACK®
Leverandør:  Corning
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Celledyrkningskamre, Corning® CellSTACK®
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS, steril. Corning® CellSTACK®-cellekulturkamre fås i fem størrelser og med tre forskellige overfladebehandlinger.
  • To påfyldningsåbninger med en diameter på 26 mm giver direkte adgang til kammerets bund og dermed større fleksibilitet mht. steril påfyldning og tømning, når du enten hælder, pipetterer eller bruger slanger i et helt aflukket system.
  • Standardlåg på 33 mm med gevind har membraner med en porestørrelse på 0,2 μm, som ikke suger væske, direkte forseglet på låget. Membranerne tillader gasudveksling og minimerer samtidig risikoen for kontaminering
  • Låg på 33 mm med gevind fås som ekstraudstyr med integreret forseglet USP klasse VI-certificeret C-Flex®-slange, som muliggør direkte og steril overførsel af medier og celler via pumpning eller tyngdefødning.
  • Polystyrenkonstruktion, som giver fremragende optisk klarhed og mekanisk styrke.
TC-behandlet overflade: Uladet polystyren har en uladet, hydrofob overflade, som celleadhæsionsproteiner har svært ved at binde sig til. Dette medfører ringe og ujævn cellebinding og cellevækst. Vævskultur (TC)-behandlet polystyren har en negativt ladet hydrofil overflade, til hvilken celleadhæsionsproteiner binder jævnt. Dette giver en god overflade til cellebinding og cellevækst.
Corning® CellBIND®-overflade: Corning® CellBIND®-overfladen forbedrer cellebindingen og giver dermed større celleudbytte under vanskelige forhold, som fx medier med reduceret eller ingen serum.
Mere ensartet og bedre jævn cellebinding medfører øget cellevækst og større celleudbytte
Tilpasser cellerne hurtigere til serumfrie forhold eller forhold med reduceret serum
Formindskerrisikoen for at cellerne slipper i konfluente kulturer
Kan eliminere behovet for gentagne og tidskrævende biologiske belægninger med lav stabilitet
Kræver ikke nedkøling eller speciel håndtering og er stabil ved stuetemperatur
Ultra-Low Attachment-overflade: Ultra-Low Attachment-overfladen er en kovalent bundet hydrogel-overflade, som er hydrofil og neutralt ladet. Den minimerer cellebinding, proteinabsorption og enzymaktivering. Overfladen er non-cytotoksisk, biologisk inaktiv og ikke-nedbrydelig.
Opretholder cellerne i en suspenderet og ikke-fastholdt tilstand
Forhindrer adhæsions-medieret differentiering af stamceller
Forhindrer forankringsafhængige celler i at dele sig
Formindsker mængden af adhæsions- og serumproteiner, som binder sig til substratet
Chambers are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic. Manufactured under GMP conditions and 100% leak-tested prior to shipping.
The Corning® CellBIND® surface enhances cell attachment under difficult conditions, such as reduced-serum or serum-free medium, resulting in higher cell yields.
 : En række forskellige påfyldningslåg kan fås som ekstraudstyr og giver mulighed for direkte, aseptisk overførsel af medier og celler via pumpe eller tyngdefødning. Flere koblingsenheder fås til disse påfyldningslåg, med eller uden integreret forseglet USP klasse VI-certificeret C-Flex®-slange Valgfrie påfyldningslåg med påsatte filtre med hydrofobmembraner giver mulighed for gasudveksling og hurtigere aseptisk ventilation under væskeoverførsler. Ekstra sterile ventilerede eller uventilerede 33 mm erstatningslåg fås også. Genanvendelige stablingsenheder passer mellem CellSTACK®-kamrene og holder dem både plane og optimerer pladsen i inkubatoren, samtidig med at der er afstand til gasudvekslingen.
Alle låg er 33 mm og med gevind.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 734-1038
  • 734-1039
  • 734-1197
  • 734-4061
  • 734-1040
  • 734-1041
  • 734-4052
  • 734-1017
  • 734-1014
  • 734-4060
  • 734-1207
  • 734-1015
  • 734-1016
  • 734-4059
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
Specifikationer
Product Family Options
TC-behandlet overflade
Produktinformation
  • Model
    Anbefalet arbejdsvolumen
    Dyrkningsareal
    Tilgængelighed
    Price
  • 1 kammer
    125 - 190 ml
    636 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.230,00 kr
    3.230,00 kr
    1 * 8 Items
       3.230,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1038
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 2 kamre
    250 - 380 ml
    1272 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 3.580,00 kr
    3.580,00 kr
    1 * 5 Items
       3.580,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1039
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 5 kamre
    625 - 950 ml
    3180 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 3.640,00 kr
    3.640,00 kr
    1 * 2 Items
       3.640,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1197
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 5 kamre
    625 - 950 ml
    3180 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 13.710,00 kr
    13.710,00 kr
    1 * 8 Items
       13.710,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-4061
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 10 kamre
    1250 - 1900 ml
    6360 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 3.570,00 kr
    3.570,00 kr
    1 * 2 Items
       3.570,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1040
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 10 kamre
    1250 - 1900 ml
    6360 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 10.190,00 kr
    10.190,00 kr
    1 * 6 Items
       10.190,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1041
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 40 kamre
    5000 - 7600 ml
    25440 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 25.000,00 kr
    25.000,00 kr
    1 * 2 Items
       25.000,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-4052
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
Corning® CellBIND®-overflade
Produktinformation
  • Model
    Anbefalet arbejdsvolumen
    Dyrkningsareal
    Tilgængelighed
    Price
  • 1 kammer
    125 - 190 ml
    636 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 10.350,00 kr
    10.350,00 kr
    1 * 8 Items
       10.350,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1017
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 2 kamre
    250 - 380 ml
    1272 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 8.120,00 kr
    8.120,00 kr
    1 * 5 Items
       8.120,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1014
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 5 kamre
    625 - 950 ml
    3180 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 6.880,00 kr
    6.880,00 kr
    1 * 2 Items
       6.880,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-4060
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 10 kamre
    1250 - 1900 ml
    6360 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 11.290,00 kr
    11.290,00 kr
    1 * 2 Items
       11.290,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1207
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 10 kamre
    1250 - 1900 ml
    6360 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 31.230,00 kr
    31.230,00 kr
    1 * 6 Items
       31.230,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1015
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 40 kamre
    5000 - 7600 ml
    25440 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 37.560,00 kr
    37.560,00 kr
    1 * 2 Items
       37.560,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1016
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
Ultra-Low Attachment-overflade
Produktinformation
  • Model
    Anbefalet arbejdsvolumen
    Dyrkningsareal
    Tilgængelighed
    Price
  • 1 kammer
    125 - 190 ml
    636 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 14.630,00 kr
    14.630,00 kr
    1 * 8 Items
       14.630,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-4059
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Universal cap, polyethylene, 33 mm, with vented overcap, double-bagged, sterile
    Universal cap, polyethylene, 33 mm, with vented overcap, double-bagged, sterile
    CORN3732
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 364,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Solid cap, polyethylene, 33 mm, sterile
    Solid cap, polyethylene, 33 mm, sterile
    734-4167
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 190,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Vent cap, polyethylene, 33 mm, 0,2 µm membrane, sterile
    Vent cap, polyethylene, 33 mm, 0,2 µm membrane, sterile
    734-4166
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 399,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fill cap with male MPC; Int. Ø: 9,525 mm
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 9,525 mm
    734-4068
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 2.280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    734-4066
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 2.450,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fill cap with female MPC coupling; Int. Ø: 9,525 mm
    Fill cap with female MPC coupling; Int. Ø: 9,525 mm
    734-4063
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 2.540,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fill cap with female MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    Fill cap with female MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    734-4062
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 2.450,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Two vented over caps and one solid over cap
    Two vented over caps and one solid over cap
    734-1208
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 4.890,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    734-1209
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 2.640,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Vent cap with tubing and 37 mm hydrophobic glass laminate 1,0 μm vent filter; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    Vent cap with tubing and 37 mm hydrophobic glass laminate 1,0 μm vent filter; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    734-1205
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 3.700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Corning CellSTACK stacking device, ABS, nonsterile
    Corning CellSTACK stacking device, ABS, nonsterile
    734-4064
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 1.910,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fill cap with tubing and barbed fittings; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 457,2 mm
    Fill cap with tubing and barbed fittings; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 457,2 mm
    734-1110
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 2.480,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fill cap with tubing, FLL; Int. Ø: 3,175 mm; Tubing length: 457,2 mm
    Fill cap with tubing, FLL; Int. Ø: 3,175 mm; Tubing length: 457,2 mm
    734-1109
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 2.140,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Vent cap with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 µm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 69,85 mm
    Vent cap with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 µm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 69,85 mm
    734-1108
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 3.940,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • CellSTACK manifold - 4 Luer and 2 MPC connections
    CellSTACK manifold - 4 Luer and 2 MPC connections
    CORN11931
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 4.580,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Barbed cap with AseptiQuik® G series; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    Barbed cap with AseptiQuik® G series; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    CORN11759
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 9.110,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • CellSTACK 2 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CellSTACK 2 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CORN11760
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items - 17.900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • CellSTACK 10 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CellSTACK 10 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CORN11762
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 14.490,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • CellSTACK screw cap vent accessory with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 μm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 76,2 mm
    CellSTACK screw cap vent accessory with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 μm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 76,2 mm
    734-3409
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 4.270,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Barbed cap with female MPC; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    Barbed cap with female MPC; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    CORN11758
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 4.970,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • CellSTACK 5 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CellSTACK 5 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CORN11761
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 11.940,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • CellSTACK screw cap fill accessory with tubing; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 381 mm
    CellSTACK screw cap fill accessory with tubing; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 381 mm
    734-3410
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 2.800,00 kr