ContactUsLinkComponent
Avantor® Apex Silica, HPLC Columns
Avantor® Apex Silica, HPLC Columns
Catalog # 4M15303
Supplier:  Avantor
   Lav fremstillingspåvirkning
undefined
Avantor® Apex Silica, HPLC Columns
Catalog # 4M15303
Supplier:  Avantor
   Lav fremstillingspåvirkning
Specifications
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    3 µm
  • Porestørrelse:
    100 Å
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    Silica
  • Pakkemateriale:
    Silica
  • Pakn:
    1
Specifications
About this item
Avantor® Apex HPLC column phases are recommended for routine analyses.
  • Conventional 100 Å pore size spherical silica
  • Narrow particle distribution
  • Controlled surface area
  • USP L3
Guard holders and accessories
Product Information