Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks til kryorør, Corning®
Racks til kryorør, Corning®
50 (5×10), orange
Katalog # 734-1882
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Corning
Racks til kryorør, Corning®
Katalog # 734-1882
Leverandør:  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Racks til kryorør, Corning®
Racks til kryorør, Corning®
50 (5×10), orange
Price
890,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents
This reusable PP rack holds 50 cryogenic vials.
  • Locking feature for use with all Corning® self-standing vials
  • Allows one handed opening
Documents
Specifikationer
  • Ant. huller:
    50 (5×10)
  • Farve:
    orange
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    734-1882
  • Miljøcertificering:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning