Orders LinkContactUsLinkComponent
Avantor® Apollo C8, HPLC Columns
Avantor® Apollo C8, HPLC Columns
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Avantor
Avantor® Apollo C8, HPLC Columns
Leverandør:  Avantor
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Avantor® Apollo C8, HPLC Columns
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Avantor® Apollo HPLC columns use high purity, base deactivated silica for powerful separations.
  • Easy scale-up from analytical to preparative
  • Extended pH stability is about 1,5 to 10,5
  • USP L7
These columns are ideal for routine analysis and for educational laboratories.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • HICH36506
  • HICH36512
  • HICH5126774
  • 96463/N
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Pakkemateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • Column
    Analytisk
    C8
    Rustfrit stål
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Silica
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.610,00 kr
    5.610,00 kr
    1 * 1 Items
       5.610,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HICH36506
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Column
    Analytisk
    C8
    Rustfrit stål
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Silica
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.400,00 kr
    6.400,00 kr
    1 * 1 Items
       6.400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HICH36512
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • HICH5126774
    Column-W (Waters column port)
    Column-W (Waters column port)
    Analytisk
    C8
    Rustfrit stål
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Silica
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HICH5126774
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
Guard cartridges
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Pakkemateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • 96463/N
    All-Guard cartridges (for 3,0 to 4,6 mm ID columns)
    All-Guard cartridges (for 3,0 to 4,6 mm ID columns)
    Beskyttelsespatron
    C8
    Rustfrit stål
    5 µm
    Silica
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 2.780,00 kr
    2.780,00 kr
    1 * 3 Items
       2.780,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    96463/N
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
Guard holders and accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Guard cartridge holder for Waters type column port only
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 658,00 kr
    658,00 kr
    1 * 1 Items
       658,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • PEEK coupler (for use with HI-161 or HI-150)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 624,00 kr
    624,00 kr
    1 * 1 Items
       624,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • All-Guard cartridge holder for 2,1 to 4,6 mm ID columns
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.750,00 kr
    1.750,00 kr
    1 * 1 Items
       1.750,00 kr