Orders LinkContactUsLinkComponent
Klormålere, ChloroSense®
Klormålere, ChloroSense®
Kloranalysesæt, ChloroSense, ChloroSense®
Katalog # 705-0650
Leverandør:   Palintest
Klormålere, ChloroSense®
Katalog # 705-0650
Leverandør:  Palintest
Klormålere, ChloroSense®
Klormålere, ChloroSense®
Kloranalysesæt, ChloroSense, ChloroSense®
Price
11.780,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
ChloroSense er en operatøruafhængig metode uden reagenser til bestemmelse af frit og total klor på mindre end 1 minut.
  • Alternative to the DPD method ((N,N-diethylparaphenylenediamine)
  • Reagent-free and operator independent method
  • Patented sensor for fast and accurate results
Designed for drinking water, it is used in other applications including washing of food produce, testing of potable water storage tanks, pipe refurbishment as well as in hospitals.
Leveringsinformation: Leveres med 100 elektroder, kalibreringschip, prøveflasker og blød transporttaske.
Specifikationer
  • Model:
    ChloroSense®
  • Beskrivelse:
    Kloranalysesæt, ChloroSense
  • Cat. No.:
    705-0650
  • Område:
    Up to 10 mg/l
  • Opløsning:
    0,01 mg/l ved 1 mg/l frit klor
    0,1 mg/l ved 10 mg/l total klor
  • Temperaturinterval:
    2...40 °C (instrument)
    2...25 °C (probe)
  • Måletid:
    55 sekunder
  • Batterier:
    4× AA
  • Temperature resolution:
    0,1 °C
  • Display:
    LCD (42×22 mm)
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • USB-kabel
    USB-kabel
    705-0653
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 455,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Kontrolstandarder
    Kontrolstandarder
    705-0652
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 2.540,00 kr