Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Forsegling
Mikrotiterpladetætninger
Plate sealer, MP Biomedicals
Plate sealer, MP Biomedicals
Plate sealer, MP Biomedicals
Katalog # ICNA097740005
Leverandør:
MP Biomedicals
Udvid billedet
Plate sealer, MP Biomedicals
Katalog # ICNA097740005
Leverandør:
MP Biomedicals
Specifikationer
Beskrivelse:
Plate sealer
L×B:
133×83 mm
Pakn:
100
Specifikationer
Om denne vare
Produktdetaljer
Produktdetaljer