Orders LinkContactUsLinkComponent
Beard cover, PP
Beard cover, PP
Beard cover, PP
Certifikater
Beard cover, PP
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This disposable beard cover is made from soft non woven PP.
  • Single elastic headband
  • Soft, breathable and lightweight
  • Latex-free elasticated edges and headband to reduce the risk of allergic reactions
Weight: 10 to 12 g/m²
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 114-9126
  • HOIT114519
  • Vægt:
  • 10 - 12 g/m²
  • 10 - 12 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    B×L
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    220×450 mm
    100/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - kr465.00
    kr465.00
    1 * 1.000 Items
       kr465.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9126
    Vægt
    10 - 12 g/m²
  • hvid
    240×480 mm
    100/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - kr465.00
    kr465.00
    1 * 1.000 Items
       kr465.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HOIT114519
    Vægt
    10 - 12 g/m²