Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Leverandør:   Aesculap
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Leverandør:  Aesculap
Certifikater
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rigid micro scissors for advanced intraventricular Neuroendoscopy.
  • Very delicate
Ø = 2 mm
Bestillingsoplysninger: Complete instrument consists of a handle, an outer tube, and a jaw part with inner tube. Replacements can be ordered separately.
Product Family Options
Replacement parts
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement handle for MINOP instruments FF385R - FF389R
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Replacement outer tube for MINOP instruments FF385R - FF389R
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Replacement inner tube for MINOP instrument FF385R
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Replacement inner tube for MINOP instrument FF386R
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • FF385R, sharp/sharp
    265 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • FF386R, blunt/blunt
    265 mm