Orders LinkContactUsLinkComponent
Handsker, nitril, Kimtech™ Blue Nitrile
Leverandør:   KIMBERLY CLARK
Handsker, nitril, Kimtech™ Blue Nitrile
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Certifikater
Handsker, nitril, Kimtech™ Blue Nitrile
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These gloves are manufactured from nitrile instead of rubber latex, which reduces the likelihood of TYPE I glove-associated reactions.
  • Constructed of synthetic nitrile polymer and therefore free of silicone and latex
  • Smooth bisque finish enables excellent tactile sensitivity in the handling of both wet and dry materials and equipment
  • Beaded cuffs for added strength and easier donning and doffing
  • Compliant protection against viruses, chemical splash and microbiological hazards
  • Virus protection according to ISO 16604 procedure B:2004
  • Static dissipative in-use and anti-static tested, meeting the requirements defined in EN 1149-5
Suitable for a wide variety of non sterile applications, KIMTECH SCIENCE* Blue Nitrile gloves are designed to protect laboratory processes through minimising contamination risk and boosting productivity. Ideal for use in chemistry, biochemistry, microbiology, virology, life sciences, biomedical research, forensic science and non sterile drug manufacturing.
EN 374, EN 455-1/-2/-3, kat. III, AQL 1,5
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Blue
EN 374, EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 1,5
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-4867
  • 112-4869
  • 112-4870
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Latex/latex-fri:
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Med pudder/pudderfri:
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Manchet:
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Manchet tykkelse:
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • Finger tykkelse:
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • Håndflade tykkelse:
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • Trækstyrke:
  • 21 MPa
  • 21 MPa
  • 21 MPa
  • Ultimativ forlængelse:
  • 550 % (før ældning), 500 % (efter accelereret ældning)
  • 550 % (før ældning), 500 % (efter accelereret ældning)
  • 550 % (før ældning), 500 % (efter accelereret ældning)
  • EN norm:
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • S
    blå
    240 mm
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4867
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,09 mm
    Finger tykkelse
    0,15 mm
    Håndflade tykkelse
    0,12 mm
    Trækstyrke
    21 MPa
    Ultimativ forlængelse
    550 % (før ældning), 500 % (efter accelereret ældning)
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
    Antistatisk
    +
  • L
    blå
    250 mm
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4869
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,09 mm
    Finger tykkelse
    0,15 mm
    Håndflade tykkelse
    0,12 mm
    Trækstyrke
    21 MPa
    Ultimativ forlængelse
    550 % (før ældning), 500 % (efter accelereret ældning)
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
    Antistatisk
    +
  • XL
    blå
    250 mm
    90/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 90 Items
    1 * 90 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4870
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,09 mm
    Finger tykkelse
    0,15 mm
    Håndflade tykkelse
    0,12 mm
    Trækstyrke
    21 MPa
    Ultimativ forlængelse
    550 % (før ældning), 500 % (efter accelereret ældning)
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
    Antistatisk
    +