ContactUsLinkComponent
Multikanalspipetter, mekaniske, variabel volumen, Eppendorf Research® plus (IVD)
Multikanalspipetter, mekaniske, variabel volumen, Eppendorf Research® plus (IVD)
Catalog # 613-0883
Supplier:  EPPENDORF
undefined
Multikanalspipetter, mekaniske, variabel volumen, Eppendorf Research® plus (IVD)
Catalog # 613-0883
Supplier:  EPPENDORF
Specifications
  • Farvekode:
    grå
  • Volumen:
    0,5 - 10 µl
  • Seq:
    01
  • Forøgelse:
    0,01 µl
  • Nøjagtighed:
    0,5 µl: ±12,0 % / ±0,06 µl
    1 µl: ±8,0 % / ±0,08 µl
    5 µl: ±4,0 % / ±0,2 µl
    10 µl: ±2,0 % / ±0,2 µl
  • Usikkerhed:
    0,5 µl: ±8,0 % / ±0,04 µl
    1 µl: ±5,0 % / ±0,05 µl
    5 µl: ±2,0 % / ±0,1 µl
    10 µl: ±1,0 % / ±0,1 µl
  • Pakn:
    1
  • Til pipettespidser:
    epT.I.P.S.® 20 µl
Specifications
About this item
Alsidig, ergonomisk pipette med nyskabende design, der lever op til højeste krav til præcision og nøjagtighed.
  • Ekstrem letvægt
  • Nyskabende redesignet princip for stempelpipettering - Stempel fremstillet af den organiske polymer Fortron® med stor kemisk, termisk og mekanisk resistens
  • Lavest mulige belastning ved aspiration, dispensering, 'blow-out' og afskydning af spids
  • Fjederbelastet næsekegle, der kan trækkes op, sikrer tæt forsegling, forlænger næsekeglens liv og sørger for nøjagtig placering af spids
  • Individuel udtagning af kanal giver hurtig og nem vedligeholdelse
  • Fuldt autoklaverbar
Designed and constructed for clinical applications (clinical human diagnostics). Ideal for low-contamination transfer of liquids, in particular for samples from the human body and for reagents within the scope of an in vitro diagnostic application in order to allow the in vitro diagnostic medical device to be used as intended. This pipette is an in vitro diagnostic device according to directive 98/79/EC of the european parliament and the council dated october 27, 1998. It is intended exclusively for indoor use and for operation by qualified staff.
Certifications: With CE marking.