Orders LinkContactUsLinkComponent
Redox standards
Redox standards
Leverandør:   REAGECON
Redox standards
Leverandør:  REAGECON
Certifikater
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • REGERS124
    Standard redox solution, 124 mV at 25 °C
    Standard redox solution, 124 mV at 25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 939,00 kr
    939,00 kr
    1 * 500 mL
       939,00 kr
  • REGERS200
    Standard redox solution, 200 mV at 25 °C
    Standard redox solution, 200 mV at 25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 939,00 kr
    939,00 kr
    1 * 500 mL
       939,00 kr
  • REGERS250
    Standard redox solution, 250 mV at 25 °C
    Standard redox solution, 250 mV at 25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 939,00 kr
    939,00 kr
    1 * 500 mL
       939,00 kr
  • REGERS300
    Standard redox solution, 300 mV at 25 °C
    Standard redox solution, 300 mV at 25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 939,00 kr
    939,00 kr
    1 * 500 mL
       939,00 kr
  • REGERS358
    Standard redox solution, 358 mV at 25 °C
    Standard redox solution, 358 mV at 25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 939,00 kr
    939,00 kr
    1 * 500 mL
       939,00 kr
  • REGERS465
    Standard redox solution, 465 mV at 25 °C
    Standard redox solution, 465 mV at 25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 939,00 kr
    939,00 kr
    1 * 500 mL
       939,00 kr
  • REGERS600
    Standard redox solution, 600 mV at 25 °C
    Standard redox solution, 600 mV at 25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 939,00 kr
    939,00 kr
    1 * 500 mL
       939,00 kr
  • REGERS650
    Standard redox solution, 650 mV at 25 °C
    Standard redox solution, 650 mV at 25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 939,00 kr
    939,00 kr
    1 * 500 mL
       939,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information