Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard hydrometers
Leverandør:   Alla France
Standard hydrometers
Leverandør:  Alla France
Certifikater
Standard hydrometers
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture, and specified calibration.
  • Reading below meniscus
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
 : NF, ISO, BS and DIN
 : Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request. The calibration points should be specified when ordering.
 : Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ALLA3500LC07020BQP
  • ALLA3500LC07520BQP
  • 614-1537
  • 614-1539
  • 614-1541
  • 614-1543
  • 614-1545
  • 614-1547
  • 614-1549
  • 614-1551
  • 614-1553
  • 614-1554
  • 614-1555
  • 614-1556
  • Længde:
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
  • 335 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,700 - 0,750 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr449.00
    kr449.00
    1 * 1 Items
       kr449.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALLA3500LC07020BQP
    Længde
    335 mm
  • 0,750 - 0,800 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr449.00
    kr449.00
    1 * 1 Items
       kr449.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALLA3500LC07520BQP
    Længde
    335 mm
  • 0,800 - 0,850 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr449.00
    kr449.00
    1 * 1 Items
       kr449.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1537
    Længde
    335 mm
  • 0,850 - 0,900 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr449.00
    kr449.00
    1 * 1 Items
       kr449.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1539
    Længde
    335 mm
  • 0,900 - 0,950 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr449.00
    kr449.00
    1 * 1 Items
       kr449.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1541
    Længde
    335 mm
  • 0,950 - 1,000 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr449.00
    kr449.00
    1 * 1 Items
       kr449.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1543
    Længde
    335 mm
  • 1,000 - 1,050 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr469.00
    kr469.00
    1 * 1 Items
       kr469.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1545
    Længde
    335 mm
  • 1,050 - 1,100 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr469.00
    kr469.00
    1 * 1 Items
       kr469.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1547
    Længde
    335 mm
  • 1,100 - 1,150 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr469.00
    kr469.00
    1 * 1 Items
       kr469.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1549
    Længde
    335 mm
  • 1,150 - 1,200 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr469.00
    kr469.00
    1 * 1 Items
       kr469.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1551
    Længde
    335 mm
  • 1,200 - 1,250 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr469.00
    kr469.00
    1 * 1 Items
       kr469.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1553
    Længde
    335 mm
  • 1,250 - 1,300 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr469.00
    kr469.00
    1 * 1 Items
       kr469.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1554
    Længde
    335 mm
  • 1,300 - 1,350 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr502.00
    kr502.00
    1 * 1 Items
       kr502.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1555
    Længde
    335 mm
  • 1,350 - 1,400 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr502.00
    kr502.00
    1 * 1 Items
       kr502.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-1556
    Længde
    335 mm