Beakers, low form, PFA, Corning®
Leverandør: Corning
Gå til:
Om denne vare
Made of PFA, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Good temperature resistance
With a raised graduation scale.
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of PFA, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Good temperature resistance
With a raised graduation scale.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerProduct Family Options
Produktinformation
- KapacitetHøjdeUdv.ØInddelings-intervalTilgængelighedPrice