Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring paddles
Stirring paddles
Leverandør:   Sampling Systems
Stirring paddles
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Stirring paddles
Stirring paddles
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These paddles are ideal for use when producing liquids and suspensions. Stirrers are made from 316 stainless steel
  • Robust construction
  • Crevice free
  • Satin finish
  • BSE/TSE free
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Klinge L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMPA344-1000
    Stirring paddle, with solid blade
    Stirring paddle, with solid blade
    1000 mm
    250×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 1 Items
       1.560,00 kr
  • SAMPA344-1500
    Stirring paddle, with solid blade
    Stirring paddle, with solid blade
    1500 mm
    300×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.880,00 kr
    1.880,00 kr
    1 * 1 Items
       1.880,00 kr
  • SAMPA916-1000
    Stirring paddle, with blade with holes
    Stirring paddle, with blade with holes
    1000 mm
    250×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.880,00 kr
    1.880,00 kr
    1 * 1 Items
       1.880,00 kr
  • SAMPA916-1500
    Stirring paddle, with blade with holes
    Stirring paddle, with blade with holes
    1500 mm
    300×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 1 Items
       2.130,00 kr