Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument trays
Instrument trays
Leverandør:   Sampling Systems
Instrument trays
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Instrument trays
Instrument trays
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made from 304 stainless steel.
  • Good chemical resistance, very good temperature resistance
  • Crevice free design
  • High quality polished finish
Ideal for general laboratory use as well as for carrying surgical instruments, sampling tools etc.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 215×160×18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 210,00 kr
    210,00 kr
    1 * 1 Items
       210,00 kr
  • 295×197×18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 319,00 kr
    319,00 kr
    1 * 1 Items
       319,00 kr
  • 395×275×11 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 492,00 kr
    492,00 kr
    1 * 1 Items
       492,00 kr
  • 490×320×15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 747,00 kr
    747,00 kr
    1 * 1 Items
       747,00 kr