Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary micropipettes, MICROMAN® E
 :   GILSON
Capillary micropipettes, MICROMAN® E
 :  GILSON
Capillary micropipettes, MICROMAN® E
Capillary micropipettes, MICROMAN® E
The ergonomically designed MICROMAN® E positive-displacement pipettes, along with disposable capillary piston (CP) tips, provide the highest precision when pipetting viscous, non-aqueous liquids such as oils, blood, glycerol, and more while protecting the pipette from contamination.
  • Reliable results even with non-aqueous liquids
  • Overall protection
  • Designed with comfort in mind
Contaminated, corrosive, or radioactive samples can generate aerosols that can cross-contaminate or damage the pipette. The disposable piston within the capillary piston (CP) tip is in direct contact with the liquid, preventing contamination and protecting the sample, the user, and the pipette. The unique QuickSnap system secures the disposable CP in one easy motion, fitting a CP as simply and reproducibly as a standard pipette. Easily eject the CP by pressing the push button and avoiding any contact with the disposable CP. The volume-control switch allows for easy volume adjustment and minimizes the risk of accidentally changing the volume during pipetting tasks.
Product Family Options
  • Beskrivelse
    Volumen
    Nøjagtighed
    Usikkerhed
    Farvekode
  • M10E
    1 - 10 µl
    ±0,09 - ±0,15 µl
    ≤0,03 - ≤0,06 µl
    rød
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.603,54 kr
    2.603,54 kr
    1 * 1 Items
       2.603,54 kr
  • M25E
    3 - 25 µl
    ±0,25 - ±0,30 µl
    ≤0,08 - ≤0,10 µl
    rød
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.603,54 kr
    2.603,54 kr
    1 * 1 Items
       2.603,54 kr
  • M50E
    20 - 50 µl
    ±0,34 - ±0,70 µl
    ≤0,20 - ≤0,30 µl
    blå
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.603,54 kr
    2.603,54 kr
    1 * 1 Items
       2.603,54 kr
  • M100E
    10 - 100 µl
    ±0,50 - ±1,00 µl
    ≤0,20 - ≤0,40 µl
    beige
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.603,54 kr
    2.603,54 kr
    1 * 1 Items
       2.603,54 kr
  • M250E
    50 - 250 µl
    ±1,50 - ±2,50 µl
    ≤0,30 - ≤0,50 µl
    rød
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.603,54 kr
    2.603,54 kr
    1 * 1 Items
       2.603,54 kr
  • M1000E
    100 - 1000 µl
    ±3,0 - ±8,0 µl
    ≤1,6 - ≤4,0 µl
    lyseblå
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.603,54 kr
    2.603,54 kr
    1 * 1 Items
       2.603,54 kr
Tips
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 10×96 per box (TIPACK™)
    10 - 100 µl
    40,2 mm
    +
    Microman® M100, M100E
    CP100ST
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 3.364,46 kr
    3.364,46 kr
    1 * 960 Items
       3.364,46 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 960 per box
    3 - 25 µl
    86,1 mm
    -
    Microman® M25, M25E
    CP25
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 3.215,26 kr
    3.215,26 kr
    1 * 960 Items
       3.215,26 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 2×96 per box (TIPACK™)
    1 - 10 µl
    45,1 mm
    -
    Microman® M10, M10E
    CP10
    1 * 192 Items
    1 * 192 Items - 693,78 kr
    693,78 kr
    1 * 192 Items
       693,78 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 6×96 per box (TIPACK™)
    20 - 50 µl
    86,3 mm
    +
    Microman® M50, M50E
    CP50ST
    1 * 576 Items
    1 * 576 Items - 2.402,12 kr
    2.402,12 kr
    1 * 576 Items
       2.402,12 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 6×96 per box (TIPACK™)
    3 - 25 µl
    86,1 mm
    +
    Microman® M25, M25E
    CP25ST
    1 * 576 Items
    1 * 576 Items - 2.402,12 kr
    2.402,12 kr
    1 * 576 Items
       2.402,12 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 2×96 per box (TIPACK™)
    1 - 10 µl
    45,1 mm
    +
    Microman® M10, M10E
    CP10ST
    1 * 192 Items
    1 * 192 Items - 828,06 kr
    828,06 kr
    1 * 192 Items
       828,06 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 2×96 per box (TIPACK™)
    10 - 100 µl
    40,2 mm
    +
    Microman® M100, M100E
    CP100ST
    1 * 192 Items
    1 * 192 Items - 828,06 kr
    828,06 kr
    1 * 192 Items
       828,06 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 960 per box (TIPACK™)
    20 - 50 µl
    86,3 mm
    -
    Microman® M50, M50E
    CP50
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 3.215,26 kr
    3.215,26 kr
    1 * 960 Items
       3.215,26 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 10×96 per box (TIPACK™)
    1 - 10 µl
    45,1 mm
    -
    Microman® M10, M10E
    CP10
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 2.790,04 kr
    2.790,04 kr
    1 * 960 Items
       2.790,04 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 200 per box
    3 - 25 µl
    86,1 mm
    -
    Microman® M25, M25E
    CP25
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 0,00 kr
    0,00 kr
    1 * 200 Items
       0,00 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 10×96 per box (TIPACK™)
    10 - 100 µl
    40,2 mm
    -
    Microman® M100, M100E
    CP100
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 2.790,04 kr
    2.790,04 kr
    1 * 960 Items
       2.790,04 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 960 per box (TIPACK™)
    50 - 250 µl
    86,2 mm
    -
    Microman® M250, M250E
    CP250
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 3.215,26 kr
    3.215,26 kr
    1 * 960 Items
       3.215,26 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 2×91 per box (TIPACK™)
    100 - 1000 µl
    70,3 mm
    +
    Microman® M1000, M1000E
    CP1000ST
    1 * 182 Items
    1 * 182 Items - 828,06 kr
    828,06 kr
    1 * 182 Items
       828,06 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 10×96 per box (TIPACK™)
    1 - 10 µl
    45,1 mm
    +
    Microman® M10, M10E
    CP10ST
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 3.364,46 kr
    3.364,46 kr
    1 * 960 Items
       3.364,46 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 200 per box
    50 - 250 µl
    86,2 mm
    -
    Microman® M250, M250E
    CP250
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 0,00 kr
    0,00 kr
    1 * 200 Items
       0,00 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 2×91 per box (TIPACK™)
    100 - 1000 µl
    70,3 mm
    -
    Microman® M1000, M1000E
    CP1000
    1 * 182 Items
    1 * 182 Items - 693,78 kr
    693,78 kr
    1 * 182 Items
       693,78 kr
  •  
    Pakket
    Volumen
    Længde
    Steril
    Til brug med
    Spidstype
  • 6×96 per box (TIPACK™)
    50 - 250 µl
    86,2 mm
    +
    Microman® M250, M250E
    CP250ST
    1 * 576 Items
    1 * 576 Items - 2.402,12 kr
    2.402,12 kr
    1 * 576 Items
       2.402,12 kr