ContactUsLinkComponent
Vand med 0,1% (v/v) Myresyre, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, Supelco®
Vand med 0,1% (v/v) Myresyre, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, Supelco®
Catalog # 1.59013.2500
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Vand med 0,1% (v/v) Myresyre, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, Supelco®
Catalog # 1.59013.2500
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifikationer
Om denne vare
 :
Kogende Pt:100 °C (1013 hPa)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
 :64-18-6