Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermal transfer printer labels, type B-8423
Thermal transfer printer labels, type B-8423
Leverandør:   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-8423
Leverandør:  Brady
Certifikater
Thermal transfer printer labels, type B-8423
Thermal transfer printer labels, type B-8423
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Printable satin polyester labels for thermal transfer printers.
  • Die-cut labels are supplied on a roll
  • Contains some adhesive backed wire marking materials, and also labels that are pre-printed with headers or templates
  • Supplied with the ribbon seperate, not in the same enclosure as the tape/sleeves
This material is UL and CSA approved with its respective ribbon. See the recommended ribbon series for the appropriate ribbon to use.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    Klæbestof
    Printing method
    Farve
    Printer
    Dimensioner
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • BRDY236709
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP11
    9,53×9,53 mm
    2500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 525,00 kr
    525,00 kr
    1 * 1 ROL
       525,00 kr
  • BRDY217053
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    gul
    BBP11
    15×6 mm
    2500 labels/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 879,00 kr
    879,00 kr
    1 * 1 ROL
       879,00 kr
  • BRDY236707
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP12
    16×5 mm
    2500 labels/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 535,00 kr
    535,00 kr
    1 * 1 ROL
       535,00 kr
  • BRDY236701
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP12
    19×6 mm
    2500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 559,00 kr
    559,00 kr
    1 * 1 ROL
       559,00 kr
  • BRDY236713
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP12
    25×12 mm
    2500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 718,00 kr
    718,00 kr
    1 * 1 ROL
       718,00 kr
  • BRDY236705
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP11
    31,75×6,35 mm
    2500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 652,00 kr
    652,00 kr
    1 * 1 ROL
       652,00 kr
  • BRDY236715
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP12
    38×19 mm
    2500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.020,00 kr
    1.020,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.020,00 kr
  • BRDY062397
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    50×25 mm
    5000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.630,00 kr
    1.630,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.630,00 kr
  • BRDY236719
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP12
    50×25 mm
    1000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 847,00 kr
    847,00 kr
    1 * 1 ROL
       847,00 kr
  • BRDY236717
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP12
    69×31 mm
    1000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.270,00 kr
  • BRDY062399
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    76×50 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.010,00 kr
  • BRDY062400
    Printer labels
    Printer labels
    B-8423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    101×50 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.900,00 kr
    3.900,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.900,00 kr