Orders LinkContactUsLinkComponent
Dialyseslange, Visking
Dialyseslange, Visking
Leverandør:   MEDICELL
Dialyseslange, Visking
Leverandør:  MEDICELL
Certifikater
Dialyseslange, Visking
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Regenereret, cellulosemembran.
  • Contain small amounts of glycerol
  • Dry packaged
  • Stable at pH range 5 to 9
  • Autoclavable up to +120 °C (max. 15 min, completely submersed in dist. water)
  • No non-specific protein binding (<1 ng/g)
For laboratory analysis and ultra filtration.
Storage stability in original packaging 2 years.
Product Family Options
Produktinformation
  • MWCO
    Bredde flad
    Ø
    Vol./ længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 12 - 14 kD
    27 mm
    15,9 mm
    2,0 ml/cm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 m
    1 * 30 m - 1.410,00 kr
    1.410,00 kr
    1 * 30 m
       1.410,00 kr
  • 12 - 14 kD
    34 mm
    21,5 mm
    3,6 ml/cm
    Discontinued
  • 12 - 14 kD
    45 mm
    28,6 mm
    6,4 ml/cm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 m
    1 * 30 m - 848,00 kr
    848,00 kr
    1 * 30 m
       848,00 kr
  • 12 - 14 kD
    82 mm
    50,8 mm
    20,3 ml/cm
    Discontinued
  • 12 - 14 kD
    10 mm
    6,3 mm
    0,31 ml/cm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m
  • 12 - 14 kD
    31,7 mm
    — ml/cm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 1.630,00 kr
    1.630,00 kr
    1 * 15 m
       1.630,00 kr